Få mere at vide
Tin(II)pyrophosphat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782190
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11403830
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089785.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15578-26-4 | O7P2Sn2 | 411.361 g/mol
Tin(II)pyrophosphat bruges til at hæmme dannelsen af flygtige svovlforbindelser. Yderligere bruges det til cyanidfri tinbelægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15578-26-4
Molekylær formel O7P2Sn2
Molekylvægt (g/mol) 411.361
MDL nummer MFCD00049544
InChI nøgle GEZAUFNYMZVOFV-UHFFFAOYSA-J
Synonym stannous pyrophosphate, technescan pyp, ditin pyrophosphate, tin ii pyrophosphate, tin 2+ pyrophosphate, unii-4dnt29ec86, stannous pyrophosphate usan, tin 2+ diphosphate 1:2, pyro stannous phosphate, ditin 2+ pyrophosphate 4-
PubChem CID 66379
IUPAC navn fosfonatofosfat;tin(2+)
SMIL [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Sn+2].[Sn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) Pyrophosphate
Smeltepunkt 400°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 411.32
Tæthed 4.009