Få mere at vide
Tin(II) pyrofosfat
Beskrivelse
Tin(II)pyrophosphat bruges til at hæmme dannelsen af flygtige svovlforbindelser. Yderligere bruges det til cyanidfri tinbelægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin(II) Pyrophosphate |
| Smeltepunkt | 400 °C (dekomponering) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 411.32 |
| Tæthed | 4.009 |