Få mere at vide
Tin(II)pyrophosphat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403830
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403830 50 g 50g
11413830 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403830 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089785.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15578-26-4 | O7P2Sn2 | 411.361 g/mol
Tin(II)pyrophosphat bruges til at hæmme dannelsen af flygtige svovlforbindelser. Yderligere bruges det til cyanidfri tinbelægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15578-26-4
Molekylær formel O7P2Sn2
Molekylvægt (g/mol) 411.361
MDL nummer MFCD00049544
InChI nøgle GEZAUFNYMZVOFV-UHFFFAOYSA-J
Synonym stannous pyrophosphate, technescan pyp, ditin pyrophosphate, tin ii pyrophosphate, tin 2+ pyrophosphate, unii-4dnt29ec86, stannous pyrophosphate usan, tin 2+ diphosphate 1:2, pyro stannous phosphate, ditin 2+ pyrophosphate 4-
PubChem CID 66379
IUPAC navn fosfonatofosfat;tin(2+)
SMIL [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Sn+2].[Sn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) Pyrophosphate
Smeltepunkt 400°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 411.32
Tæthed 4.009