Få mere at vide
Tin(II) phthalocyanine, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384537
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384537 0.5 g 0.5g
11374537 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11384537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039607.02
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15304-57-1 | C32H16N8Sn | 631.25 g/mol
Tin(II)phthalocyanin bruges som et organisk lysdiodemateriale (OLED).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15304-57-1
Molekylær formel C32H16N8Sn
Molekylvægt (g/mol) 631.25
MDL nummer MFCD00058867
InChI nøgle LLVONELOQJAYBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin ii phthalocyanine, tin phthalocyanine, snpc, phthalocyanatotin cento
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) phthalocyanine
Mængde 0.5 g
FN nummer UN3146
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 631.43
Fysisk form Pulver