Få mere at vide
Tin(II) phthalocyanine, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374537
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374537 2 g 2g
11384537 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11374537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039607.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tin(II)phthalocyanin bruges som et organisk lysdiodemateriale (OLED).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15304-57-1
Molekylær formel C32H16N8Sn
Molekylvægt (g/mol) 631.25
MDL nummer MFCD00058867
InChI nøgle LLVONELOQJAYBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin ii phthalocyanine, tin phthalocyanine, snpc, phthalocyanatotin cento
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) phthalocyanine
Mængde 2 g
FN nummer UN3146
Formel vægt 631.43
Fysisk form Pulver