Få mere at vide
Tin(II)oxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023888
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11463498
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17889.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21651-19-4 | OSn | 134.71 g/mol
Tin(II)oxid anvendes som reduktionsmiddel, blødt slibemiddel og til fremstilling af stannosalte. Det bruges til fremstilling af kobberrubinglas og til belysning med UV-lys.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tin(II)oxid anvendes som reduktionsmiddel, blødt slibemiddel og til fremstilling af tin(II)salte. Det bruges til fremstilling af kobberrubinglas og til belysning med UV-lys.
Opløselighed
Uopløseligt i vand og alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med materialer som stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke reduktionsmidler og alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21651-19-4
Molekylær formel OSn
Molekylvægt (g/mol) 134.71
MDL nummer MFCD00011243
InChI nøgle QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannous oxide, tin ii oxide, tin oxide sno, tin monoxide, tin oxide sn2o2, stannane, oxo, stannanone, stannicoxide, oxostannanylidene, oxo stannane
PubChem CID 88989
IUPAC navn oxotin
SMIL O=[Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) oxide
Smeltepunkt 1080°C (decomposition)
Mængde 100 g
Lineær formel SnO
Merck Index 14,8787
Opløselighedsinformation Insoluble in water and alcohol.
Formel vægt 134.69
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 6.45