Få mere at vide
Tin(II)oxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Tin(II)oxid anvendes som reduktionsmiddel, blødt slibemiddel og til fremstilling af stannosalte. Det bruges til fremstilling af kobberrubinglas og til belysning med UV-lys.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tin(II)oxid anvendes som reduktionsmiddel, blødt slibemiddel og til fremstilling af tin(II)salte. Det bruges til fremstilling af kobberrubinglas og til belysning med UV-lys.
Opløselighed
Uopløseligt i vand og alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med materialer som stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke reduktionsmidler og alkalimetaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin(II) oxide |
| Smeltepunkt | 1080°C (decomposition) |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | SnO |
| Merck Index | 14,8787 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water and alcohol. |
| Formel vægt | 134.69 |
| Procent renhed | 99% |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 6.45 |