missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tin(II) Oxalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin(II) Oxalate |
| CAS | 814-94-8 |
| Mængde | 10 g |
| Molekylær formel | C2O4Sn |
| Synonym | Ethanedioic Acid Tin(2+) Salt, Oxalic Acid Tin(2+) Salt, Tin Oxalate (SnC2O4), Fascat 2001, Stannous Oxalate, Tin(2+) Oxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2O4.Sn/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+2/p-2 |
| SMIL | O=C1O[Sn]OC1=O |
| IUPAC navn | 1,3,2λ^{2}-dioxastannolane-4,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.73 |
| Formel vægt | 207.8819 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?