Få mere at vide
Tin(II) oxalate
Artikelnummer. 11397707
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397707 100 g 100g
11307717 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11397707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014113.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 814-94-8 | C2O4Sn | 206.728 g/mol
Tin(II)oxalat bruges til farvning og trykning af tekstiler. Det fungerer som en katalysator for esterificeringsreaktionerne mellem langkædede fedtsyrer og alkoholer og i polymerisationsreaktioner. Det bruges også i stanno-mundplejesammensætninger. Yderligere bruges det i proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 814-94-8
Molekylær formel C2O4Sn
Molekylvægt (g/mol) 206.728
MDL nummer MFCD00040678
InChI nøgle OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty
PubChem CID 13149
IUPAC navn oxalat;tin(2+)
SMIL C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) oxalate
Smeltepunkt 280°C (decomposition)
Farve Hvid
Tæthed 3.56 g/mL
Lineær formel SnC2O4
Mængde 100 g
FN nummer UN3288
Beilstein 3708588
Merck Index 14,8786
Opløselighedsinformation Soluble in dilute HCl; Insoluble in water;Soluble in acids; Insoluble in water and acetone.
Formel vægt 206.72
Fysisk form Pulver