Få mere at vide
Tin(II) oxalate, 98%
Artikelnummer. p-7081640
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11429193
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11689.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 814-94-8 | C2O4Sn | 206.728 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 814-94-8
Molekylær formel C2O4Sn
Molekylvægt (g/mol) 206.728
MDL nummer MFCD00040678
InChI nøgle OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty
PubChem CID 13149
IUPAC navn oxalat;tin(2+)
SMIL C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin (II) oxalate
Smeltepunkt 280°C (decomposition)
Mængde 100 g
Lineær formel SnC2O4
FN nummer UN3288
Beilstein 3708588
Merck Index 14,8786
Formel vægt 206.72
Procent renhed 98%
Tæthed 3.56
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Stannous oxalate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Stannous oxalate