Få mere at vide
Tin(II) oxalate, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin (II) oxalate |
| Smeltepunkt | 280°C (decomposition) |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | SnC2O4 |
| FN nummer | UN3288 |
| Beilstein | 3708588 |
| Merck Index | 14,8786 |
| Formel vægt | 206.72 |
| Procent renhed | 98% |
| Tæthed | 3.56 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Stannous oxalate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Stannous oxalate