Få mere at vide
Tin(II) methoxide
Artikelnummer. p-7049747
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11367977
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 020897.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14794-99-1 | C2H6O2Sn | 180.778 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14794-99-1
Molekylær formel C2H6O2Sn
Molekylvægt (g/mol) 180.778
MDL nummer MFCD00015612
InChI nøgle UISUQHKSYTZXSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethoxytin ii, tin ii methoxide, acmc-1bxxn, methanol, tin 2+ salt 8ci,9ci
PubChem CID 71317297
IUPAC navn methanolat;tin(2+)
SMIL C[O-].C[O-].[Sn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) methoxide
Smeltepunkt 242°C to 243°C
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 180.76
Fysisk form Pulver