Få mere at vide
Tin(II) methanesulfonate, 50% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 15476178
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476178 250 mL 250ml
15466178 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59773.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53408-94-9 | C2H6O6S2Sn | 308.89 g/mol
Det bruges i galvaniseringsindustrien. Tinmethansulfonat er en vandig opløsning, der anvendes til metaloverfladebehandling. Hovedsageligt som erstatning for tinsulfat, hvor højhastighedsaflejringer er nødvendige (reel-to-reel).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i galvaniseringsindustrien. Tinmethansulfonat er en vandig opløsning, der anvendes til metaloverfladebehandling. Hovedsageligt som erstatning for tinsulfat, hvor højhastighedsaflejringer er nødvendige (reel-to-reel).
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53408-94-9
Molekylær formel C2H6O6S2Sn
Molekylvægt (g/mol) 308.89
MDL nummer MFCD00137737
InChI nøgle JALQQBGHJJURDQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym stannous methanesulfonate, methanesulfonic acid, tin 2+ salt, tin ii methanesulfonate, methanesulfonate; tin 2+, methanesulfonic acid, tin 2+ salt 2:1, tin ii methanesulfonate solution, tin ii bis methanesulfonate, pubchem11154, stannous methylsulfonate, 2ch3o3s.sn
PubChem CID 6452824
IUPAC navn methansulfonat; tin(2+)
SMIL [Sn++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) methanesulfonate
Smeltepunkt -27°C
Tæthed 1.55
Lineær formel (CH3SO3)2Sn
Brydningsindeks 1.444
Mængde 250 mL
FN nummer UN3265
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 308.91
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.