Få mere at vide
Tin(II) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11302428
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302428 5 g 5g
11392418 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014476.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10294-70-9 | I2Sn | 372.519 g/mol
Tin(II)iodid bruges til at fremstille organisk-uorganisk perovskit tynde film, som udviser ensartede overflader og stærk fotoluminescens. Det finder anvendelse som et analytisk reagens ved bestemmelse af rhodium og iridium ved spektrofotometri. Det er også involveret i syntesen af CH 3 (CH 2 ) 11 NH 3 ] SnI 3 , som er en hybrid halvleder med MoO 3 type tin(II) iodidlag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-70-9
Molekylær formel I2Sn
Molekylvægt (g/mol) 372.519
MDL nummer MFCD00049545
InChI nøgle JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
Synonym tin ii iodide, stannous iodide, tin diiodide, tin iodide sni2, stannous diiodide, sni2, acmc-1bqot, tin ii iodide, ultra dry, tin ii iodide,-10 mesh trace metals basis, tin ii iodide, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
PubChem CID 25138
IUPAC navn diiodtin
SMIL [Sn](I)I
Tekniske data
Kogepunkt 720°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Tin(II) Iodide
Smeltepunkt 320°C
Navn note Ampouled under argon
Fysisk form Perler
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99%, metal basis
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,carbon disulfide,chloroform,and solutions of alkali chlorides and iodides.
Formel vægt 372.5
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 5.28