Få mere at vide
Tin(II)iodid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782189
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11314809
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071112.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10294-70-9 | I2Sn | 372.519 g/mol
Tin(II)iodid bruges til at fremstille organisk-uorganisk perovskit tynde film, som udviser ensartede overflader og stærk fotoluminescens. Det finder anvendelse som et analytisk reagens ved bestemmelse af rhodium og iridium ved spektrofotometri. Det er også involveret i syntesen af CH 3 (CH 2 ) 11 NH 3 ] SnI 3 , som er en hybrid halvleder med MoO 3 type tin(II) iodidlag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-70-9
Molekylær formel I2Sn
Molekylvægt (g/mol) 372.519
MDL nummer MFCD00049545
InChI nøgle JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
Synonym tin ii iodide, stannous iodide, tin diiodide, tin iodide sni2, stannous diiodide, sni2, acmc-1bqot, tin ii iodide, ultra dry, tin ii iodide,-10 mesh trace metals basis, tin ii iodide, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
PubChem CID 25138
IUPAC navn diiodtin
SMIL [Sn](I)I
Tekniske data
Kogepunkt 720°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Tin(II) iodide
Smeltepunkt 320°C
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde >99%
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,carbon disulfide,chloroform,and solutions of alkali chlorides and iodides. Decomposes in water
Formel vægt 372.5
Følsomhed Air, light, and moisture sensitive
Tæthed 5.28