Få mere at vide
Tin(II)-jodid, 99+%
Description
Tin(II)iodid bruges til at fremstille organisk-uorganisk perovskit tynde film, som udviser ensartede overflader og stærk fotoluminescens. Det finder anvendelse som et analytisk reagens ved bestemmelse af rhodium og iridium ved spektrofotometri. Det er også involveret i syntesen af CH 3 (CH 2 ) 11 NH 3 ] SnI 3 , som er en hybrid halvleder med MoO 3 type tin(II) iodidlag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 720 °C (dekomponering) |
| Kemisk navn eller materiale | Tin(II) iodide |
| Smeltepunkt | 320 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Følsomhed | Luft-, lys- og fugtfølsomhed |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Tæthed | 5.28 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i benzen, kulstofdisulfid, kloroform og opløsninger af alkaliklorider og jodider. Nedbrydes i vand |
| Formel vægt | 372.5 |