Få mere at vide
Tin(II)fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756723 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10652345
Brand: Thermo Scientific Acros 308500050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7783-47-3 | F2Sn | 156.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-47-3
Molekylær formel F2Sn
Molekylvægt (g/mol) 156.69
MDL nummer MFCD00042540
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) fluoride
Farve Hvid
Fysisk form Pulver, Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel SnF2
Merck Index 15, 8911
Opløselighedsinformation Solubility in water: 300- 390g/L. Other solubilities: insoluble in ethanol,diethyl ether,chloroform
Formel vægt 156.69
Procent renhed 99%