Få mere at vide
Tin(II)fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10657494 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10657494 500 g Plastflaske 500g
10652345 5 g Glasflaske 5g
10450921 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10657494 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 308505000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7783-47-3 | F2Sn | 156.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-47-3
Molekylær formel F2Sn
Molekylvægt (g/mol) 156.69
MDL nummer MFCD00042540
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) fluoride
Farve Hvid
Fysisk form Pulver, Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel SnF2
Merck Index 15, 8911
Opløselighedsinformation Solubility in water: 300- 390g/L. Other solubilities: insoluble in ethanol,diethyl ether,chloroform
Formel vægt 156.69
Procent renhed 99%
Emballage Plastflaske