Få mere at vide
Tin(II) fluoride, 97.5%
Artikelnummer. p-7048814
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11337247
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011544.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7783-47-3
Tin(II)fluorid anvendes til forebyggelse af karies. Det er en aktiv ingrediens i tandpasta.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-47-3
MDL nummer MFCD00042540
Tekniske data
Kogepunkt 850°C
Kemisk navn eller materiale Tin(II) fluoride
Smeltepunkt 219°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Lineær formel SnF2
FN nummer UN3260
Merck Index 14,8784
Opløselighedsinformation Soluble in potassium hydroxide and potassium fluoride. Insoluble in water,ethanol,ether and chloroform.
Formel vægt 156.69
Procent renhed 97.5%
Lugt Odorless
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 4.57 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(II) fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Stannous fluoride