Få mere at vide
Tin(II) fluoride, 97.5%
Artikelnummer. 11347247
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347247 500 g 500g
11337247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011544.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-47-3
Tin(II)fluorid anvendes til forebyggelse af karies. Det er en aktiv ingrediens i tandpasta.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-47-3
MDL nummer MFCD00042540
Tekniske data
Kogepunkt 850°C
Kemisk navn eller materiale Tin(II) fluoride
Smeltepunkt 219°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Lineær formel SnF2
FN nummer UN3260
Merck Index 14,8784
Opløselighedsinformation Soluble in potassium hydroxide and potassium fluoride. Insoluble in water,ethanol,ether and chloroform.
Formel vægt 156.69
Procent renhed 97.5%
Lugt Odorless
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 4.57 g/mL