Få mere at vide
Tin(II) ethoxide
Artikelnummer. p-7049746
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11410510
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 020896.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14791-99-2 | C4H10O2Sn | 208.832 g/mol
Tin(II)ethoxid anvendes til katalysatorsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14791-99-2
Molekylær formel C4H10O2Sn
Molekylvægt (g/mol) 208.832
MDL nummer MFCD00015653
InChI nøgle XCKWFNSALCEAPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin ii ethoxide, diethoxytin ii, acmc-20aji5, ethanol, tin 2+ salt 9ci
PubChem CID 71317418
IUPAC navn ethanolat;tin(2+)
SMIL CC[O-].CC[O-].[Sn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) ethoxide
Smeltepunkt ∼200°C (decomposition)
Lineær formel Sn(OC2H5)2
Mængde 1 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water
Formel vægt 208.81
Fysisk form Solid/Semi-solid