Få mere at vide
Tin(II) ethoxide
Artikelnummer. 11410510
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410510 1 g 1g
11337977 5 g 5g
11347977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410510 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 020896.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14791-99-2 | C4H10O2Sn | 208.832 g/mol
Tin(II)ethoxid anvendes til katalysatorsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14791-99-2
Molekylær formel C4H10O2Sn
Molekylvægt (g/mol) 208.832
MDL nummer MFCD00015653
InChI nøgle XCKWFNSALCEAPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin ii ethoxide, diethoxytin ii, acmc-20aji5, ethanol, tin 2+ salt 9ci
PubChem CID 71317418
IUPAC navn ethanolat;tin(2+)
SMIL CC[O-].CC[O-].[Sn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) ethoxide
Smeltepunkt ∼200°C (decomposition)
Lineær formel Sn(OC2H5)2
Mængde 1 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water
Formel vægt 208.81
Fysisk form Solid/Semi-solid