Få mere at vide
Tin(II)chlorid, ultratør, 99,9985% (metalbasis)
Beskrivelse
Tin(II)chlorid anvendes i vid udstrækning som et reduktionsmiddel i organisk syntese, for eksempel omdannelse af quinoner til hydroquinoner, nitroaromatiske forbindelser til aromatiske aminer og i Stephen-reduktion. Det virker som et antislammiddel og en stabilisator. Det kan bruges til at reducere visse metalsalte til metaller, fortinning og i analytisk kemi til at teste kviksølvioner. Det bruges også som bejdsemiddel i tekstilfarvning og som katalysator ved fremstilling af polymælkesyre. Det bruges som et fødevaretilsætningsstof, hvor det tjener som en antioxidant og et farveretentionsmiddel. Det kan bruges til kondensation af arylaldehyder med cyclohexan-1,3-dioner til at syntetisere xanthener. Det katalyserer direkte omdannelse af aldehyder til beta-keto-estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 652 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Tin(II) Chloride |
| Smeltepunkt | 247 °C |
| Navn note | Ampuleret under argon |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99,9 %, metalbasis |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, alkalier, alkohol, methylethylketon, methylacetat og acetone. |
| IUPAC navn | dichlorotin |
| Formel vægt | 189.62 |
| Vis mere |