Få mere at vide
Tin (II) klorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Stannous Chloride |
| CAS | 7772-99-8 |
| Molekylær formel | SnCl2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Tin Dichloride, Dichlorotin, Tin Protochlorie, Tin Chloride, Tin (II) Chloride, Stannous Dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMIL | Cl[Sn]Cl |
| IUPAC navn | dichlorotin |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.6 |
| Formel vægt | 189.8399 |