Få mere at vide
Tin(II)chloridopløsning, Chem Lab™
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -25°C |
| Farve | Farveløs |
| pH | <1 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Water |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 235g Sn/l HCl 37% |
| Tæthed | 1.35g/mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tin(II) chloride solution
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Tin(II) chloride