Få mere at vide
Tin(II)chloridhydrat, Puratronic™ 99,995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11347067
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347067 100 g 100g
11337067 5 g 5g
11327067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010894.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1370709-86-6 | Cl2Sn | 189,61 g/mol
Tin(II)chlorid anvendes i vid udstrækning som et reduktionsmiddel i organisk syntese, for eksempel omdannelse af quinoner til hydroquinoner, nitroaromatiske forbindelser til aromatiske aminer og i Stephen-reduktion. Det kan bruges til at reducere visse metalsalte til metaller, fortinning, analytisk testning af kviksølvioner, dannelse af sølvspejle og metal-metalbindinger. Det bruges også til fortinning, som bejdsemiddel ved tekstilfarvning og som katalysator ved fremstilling af polymælkesyre. Yderligere bruges det som et fødevaretilsætningsstof, hvor det tjener som en antioxidant og et farveretentionsmiddel. Det kan bruges til kondensation af arylaldehyder med cyclohexan-1,3-dioner til at syntetisere xanthener. Det katalyserer direkte omdannelse af aldehyder til beta-keto-estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1370709-86-6
Molekylær formel Cl2Sn
Molekylvægt (g/mol) 189.61
MDL nummer MFCD00011241
InChI nøgle AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Stannous chloride hydrate
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
SMIL [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) chloride hydrate
Smeltepunkt 43°C to 46°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel SnCl2·xH2O
FN nummer UN3260
Merck Index 14,8783
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,acetone,ether and tetrahydrofuran. Insoluble in xylene.
IUPAC navn dichlorotin
Formel vægt 189.62 (Anhydrous)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 2.71 g/mL