Få mere at vide
Tin(Ii) Chloride, Solstice
Artikelnummer. 15691830 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15691830 500 g 500g
15671830 100 g 100g
15681830 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15691830 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 208256500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-99-8
Molekylær formel Cl2Sn
Molekylvægt (g/mol) 189.61
MDL nummer MFCD00011241
InChI nøgle AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
IUPAC navn dichlorotin
SMIL [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(Ii) Chloride
Mængde 500 g
Lineær formel SnCl2
FN nummer 3260
Formel vægt 189.62g/mol
Procent renhed 98%
Grad Reagent