Få mere at vide
Tin(Ii) Chloride, Honeywell
Artikelnummer. 15671830 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15671830 100 g 100g
15691830 500 g 500g
15681830 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15671830 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 208256100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-99-8
Molekylær formel Cl2Sn
Molekylvægt (g/mol) 189.61
MDL nummer MFCD00011241
InChI nøgle AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
IUPAC navn dichlorotin
SMIL [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(Ii) Chloride
Mængde 100 g
Lineær formel SnCl2
FN nummer 3260
Formel vægt 189.62g/mol
Procent renhed 98%
Grad Reagent