Få mere at vide
Tin(II) kloriddihydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Stannous chloride dihydrate |
| CAS | 10025-69-1 |
| Molekylær formel | Cl2 Sn . 2 H2 O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Stannous chloride dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2 |
| SMIL | O.O.Cl[Sn]Cl |
| IUPAC navn | dichlorotin; dihydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.65 |
| Formel vægt | 225.861 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?