missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tin(II) chloride dihydrate, Supelco™

Artikelnummer. 32237592
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32237592 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32237592 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1078159025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kogepunkt 623°C (1013 hPa) (anhydrous substance)
Kemisk navn eller materiale Tin(II) chloride dihydrate
Smeltepunkt 38°C (anhydrous substance)
CAS 10025-69-1
Mængde 25 kg
Tæthed 2.71 g/cm³ at 20°C
Synonym Tin(II) chloride dihydrate, Tin dichloride, dihydrate, Stannous chloride, Tin(II) chloride dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 225.65
Grad Not Available
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.