Få mere at vide
Tin(II) Chloride Dihydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15835050
Skift visning
Mængde:
250 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15835050 2.5 kg 2.5kg
15825050 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15835050 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1078142500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For analysis (max. 0.000001% Hg) EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-69-1
Tekniske data
Kogepunkt 623°C/1013 hPa (anhydrous substance)
Kemisk navn eller materiale Tin(II) Chloride Dihydrate
Smeltepunkt 38°C (anhydrous substance)
Mængde 2.5 kg
MDL nummer MFCD00149863
Synonym Tin(II) chloride dihydrate, Tin dichloride, dihydrate, Stannous chloride, Tin(II) chloride dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 225.65
Grad Research
Tæthed 2.71 g/cm3 at 20°C