Få mere at vide
Tin(II) chloriddihydrat, reagenskvalitet
Beskrivelse
Stann(II)chlorid bruges som sensibiliserende middel til fremstilling af glas og plast til metallisering. Det tjener som et potent reduktionsmiddel. Andre anvendelser af stannochlorid er galvaniseringsbade af tin, korrosionsinhibitorer, polymerer, termoplastiske elastomerer, loddemiddel, antioxidant, garvemiddel og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin(II) chloride dihydrate |
| Smeltepunkt | 43 °C til 46 °C |
| Navn note | Reagenskvalitet |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 2 kg |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Tæthed | 2.71 g/mL |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i fortyndet og koncentreret HCl, alkohol, ethylacetat, glaseddikesyre og NaOH-opløsning. Nedbrydes i overskydende vand. |
| Formel vægt | 225,65 (189,62 Vandfri) |
| Grad | Reagens |