Få mere at vide
Tin(II)chloriddihydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Stann(II)chlorid bruges som sensibiliserende middel til fremstilling af glas og plast til metallisering. Det tjener som et potent reduktionsmiddel. Andre anvendelser af stannochlorid er galvaniseringsbade af tin, korrosionsinhibitorer, polymerer, termoplastiske elastomerer, loddemiddel, antioxidant, garvemiddel og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin(II) chloride dihydrate |
| Smeltepunkt | 43°C to 46°C |
| Navn note | Reagent Grade |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dilute and concentrated HCl,alcohol,ethyl acetate,glacial acetic acid,and NaOH solution. Decomposes in excess water. |
| Formel vægt | 225.65 (189.62 Anhydrous) |
| Grad | Reagens |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Tæthed | 2.71 g/mL |