Få mere at vide
Tin(II) Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 652°C |
| Smeltepunkt | 37°C |
| Farve | Colorless |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 225.63g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |