Få mere at vide
Tin(II)chloriddihydrat, ExpertQ, Scharlab
Artikelnummer. 11342565
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342565 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 11342565 Leverandør Scharlab Leverandørnr. ES00640250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tekniske data
CAS 10025-69-1
Mængde 250 g
Molekylær formel Cl2H4O2Sn
InChI nøgle FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.[Cl-].[Cl-].[Sn++]
IUPAC navn λ²-tin(2+)-dihydratdichlorid
Molekylvægt (g/mol) 225.64
Grad EkspertQ
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(II) chlorid dihydrat, AR, ACS, ISO
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i