Få mere at vide
Tin(II)chloriddihydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
Beskrivelse
Cl2Sn.2H2O, CAS-nummer-10025-69-1, 500 g, 652 grader C, farveløs, 225,63 g/mol, 37 grader C, 149863, pulverbeholder af plast, fast
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 652°C |
| Smeltepunkt | 37°C |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 225.63g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |