Få mere at vide
Tin(II)chloriddihydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10675312 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10675312 100 g 100g
10675502 250 g -
10060460 500 g 500g
10538830 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10675312 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/1654/48
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cl2Sn.2H2O, CAS-nummer-10025-69-1, 500 g, 652 grader C, farveløs, 225,63 g/mol, 37 grader C, 149863, pulverbeholder af plast, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-69-1
Molekylær formel Cl2Sn·2H2O
MDL nummer 149863
Tekniske data
Kogepunkt 652°C
Smeltepunkt 37°C
Farve Farveløs
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Formel vægt 225.63g/mol
Emballage Plast pulver krukke