Få mere at vide
Tin(II) chloriddihydrat, ACS, 98,0-103,0%
Description
Stann(II)chlorid bruges som sensibiliserende middel til fremstilling af glas og plast til metallisering. Det tjener som et potent reduktionsmiddel. Andre anvendelser af stannochlorid er galvaniseringsbade af tin, korrosionsinhibitorer, polymerer, termoplastiske elastomerer, loddemiddel, antioxidant, garvemiddel og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tin(II) chloride dihydrate |
| Smeltepunkt | 43 °C til 46 °C |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Analyseprocentområde | 98.0-103.0% |
| Tæthed | 2.71 g/mL |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i fortyndet og koncentreret saltsyre, alkohol, ethylacetat, glaseddikesyre og natriumhydroxidopløsning. Nedbrydes i overskydende vand. |
| Formel vægt | 225,65 (189,62 Vandfri) |
| Show More |
Safety and Handling
- Tin(II) chloride dihydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Stannous chloride dihydrate