Få mere at vide
Tin(II) chloriddihydrat, ACS, 98,0-103,0%
Artikelnummer. 11488600
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488600 2 kg 2kg
11498600 100 g 100g
11478600 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488600 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044409.A3
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10025-69-1 | SnCl2·2H2O
Stann(II)chlorid bruges som sensibiliserende middel til fremstilling af glas og plast til metallisering. Det tjener som et potent reduktionsmiddel. Andre anvendelser af stannochlorid er galvaniseringsbade af tin, korrosionsinhibitorer, polymerer, termoplastiske elastomerer, loddemiddel, antioxidant, garvemiddel og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-69-1
Molekylær formel SnCl2·2H2O
MDL nummer MFCD00149863
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) chloride dihydrate
Smeltepunkt 43 °C til 46 °C
Navn note Til analyse ACS
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde 98.0-103.0%
Opløselighedsinformation Opløselig i fortyndet og koncentreret saltsyre, alkohol, ethylacetat, glaseddikesyre og natriumhydroxidopløsning. Nedbrydes i overskydende vand.
Formel vægt 225,65 (189,62 Vandfri)
Grad ACS-reagens
Følsomhed Luftfølsom
Tæthed 2.71