Få mere at vide
Tin(II) chloride dihydrate, 98%
Artikelnummer. 11432048
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432048 500 g 500g
11422048 100 g 100g
11442048 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14610.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10025-69-1 | Cl2Sn·2H2O
Tin(II)chlorid anvendes som sensibiliserende middel til fremstilling af glas og plast til metallisering. Det tjener som et potent reduktionsmiddel. Andre anvendelser af stannochlorid er galvaniseringsbade af tin, korrosionsinhibitorer, polymerer, termoplastiske elastomerer, loddemiddel, antioxidant, garvemiddel og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tin(II)chlorid anvendes som sensibiliserende middel til fremstilling af glas og plast til metallisering. Det tjener som et potent reduktionsmiddel. Andre anvendelser af stannochlorid er galvaniseringsbade af tin, korrosionsinhibitorer, polymerer, termoplastiske elastomerer, loddemiddel, antioxidant, garvemiddel og lægemidler.
Opløselighed
Opløselig i fortyndet og koncentreret saltsyre, alkohol, ethylacetat, iseddike og natriumhydroxidopløsning. Nedbrydes i overskydende vand.
Noter
Hygroskopisk og absorberer fugt eller vand fra luften. Inkompatibel med metaller, stærke oxidationsmidler, stærke baser og bromtrifluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-69-1
Molekylær formel Cl2Sn·2H2O
MDL nummer MFCD00149863
Synonym Tin (2+) dihydrate dichloride
IUPAC navn Tin (2+) dihydrate dichloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) chloride dihydrate
Smeltepunkt 42°C to 46°C
Mængde 500 g
Lineær formel SnCl2·2H2O
FN nummer UN3260
Merck Index 14,8783
Opløselighedsinformation Soluble in dilute and concentrated hydrochloric acid,alcohol,ethyl acetate,glacial acetic acid,and sodium hydroxide solution. Decomposes in excess water.
Formel vægt 225.65 (189.62 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 2.71
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.