Få mere at vide
Tin(II)chlorid-dihydrat, 98%
Description
Tin(II)chlorid anvendes som sensibiliserende middel til fremstilling af glas og plast til metallisering. Det tjener som et potent reduktionsmiddel. Andre anvendelser af stannochlorid er galvaniseringsbade af tin, korrosionsinhibitorer, polymerer, termoplastiske elastomerer, loddemiddel, antioxidant, garvemiddel og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tin(II)chlorid anvendes som sensibiliserende middel til fremstilling af glas og plast til metallisering. Det tjener som et potent reduktionsmiddel. Andre anvendelser af stannochlorid er galvaniseringsbade af tin, korrosionsinhibitorer, polymerer, termoplastiske elastomerer, loddemiddel, antioxidant, garvemiddel og lægemidler.
Opløselighed
Opløselig i fortyndet og koncentreret saltsyre, alkohol, ethylacetat, iseddike og natriumhydroxidopløsning. Nedbrydes i overskydende vand.
Noter
Hygroskopisk og absorberer fugt eller vand fra luften. Inkompatibel med metaller, stærke oxidationsmidler, stærke baser og bromtrifluorid.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tin(II) chloride dihydrate |
| Smeltepunkt | 42 °C til 46 °C |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Tæthed | 2.71 |
| Lineær formel | SnCl2·2H2O |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,8783 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i fortyndet og koncentreret saltsyre, alkohol, ethylacetat, glaseddikesyre og natriumhydroxidopløsning. Nedbrydes i overskydende vand. |
| Formel vægt | 225,65 (189,62 Vandfri) |
| Show More |