Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin(II) chloride dihydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Adhering Crystalline Powder or Crystals |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Lineær formel | SnCl2·2H2O |
| Fieser | 01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,480; 13,298; 15,309; 16,68 |
| Merck Index | 15, 8910 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 1187g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies and hcl, soluble in tartaric acid, alcohol, ethyl acetate, and glacial acetic acid |
| Formel vægt | 225.63 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tin(II) chloride dihydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H332-Farlig ved indånding.
- H290-Kan ætse metaller.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.