Få mere at vide
Tin(II)chloriddihydrat, 98%, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
Tromle med inliner
Pakningsstørrelse:
100g
12kg
2.5kg
500g
5g
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 652°C |
| Kemisk navn eller materiale | Tin(II) Chloride Dihydrate |
| Smeltepunkt | 37°C to 38°C |
| Farve | Colorless |
| Mængde | 5 g |
| Lineær formel | SnCl2 · 2H2O |
| FN nummer | UN3260 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water, Hydrochloric Acid |
| Formel vægt | 225.65g/mol |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tin(II) chloride dihydrate
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.