Få mere at vide
Tin(II) chloride dihydrate, 97%
Artikelnummer. p-41136 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5g
Artikelnummer. 10772431
Brand: Thermo Scientific Acros 196800050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10025-69-1 | Cl2Sn·2H2O | 225.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-69-1
Molekylær formel Cl2Sn·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 225.63
MDL nummer MFCD00149863
Synonym Stannous chloride dihydrate
Tekniske data
Kogepunkt 652.0°C
Kemisk navn eller materiale Tin(II) chloride dihydrate
Smeltepunkt 37.0°C to 38.0°C
Navn note 97%
Farve Hvid eller farveløs
Fysisk form Adhering Crystalline Powder or Crystals
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 96% min. (Iodimetry)
Lineær formel SnCl2·2H2O
Fieser 01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,480; 13,298; 15,309; 16,68
Merck Index 15, 8910
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1187g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies and hcl, soluble in tartaric acid, alcohol, ethyl acetate, and glacial acetic acid
Formel vægt 225.63
Procent renhed 97%
Emballage Glasflaske
Tæthed 2.7100g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(II) chloride dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.