Få mere at vide
Tin(II)chlorid-dihydrat, 97%
Artikelnummer. 10646974 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
Unit Size:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
10646974 2.5 kg 2.5kg
10772431 5 g 5g
10772621 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10646974 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 196800025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
CAS: 10025-69-1 | Cl2Sn·2H2O | 225,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10025-69-1
Molekylær formel Cl2Sn·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 225.63
MDL nummer MFCD00149863
Synonym Stannous chloride dihydrate
Specifications
Kogepunkt 652,0 °C
Kemisk navn eller materiale Tin(II) chloride dihydrate
Smeltepunkt 37,0 °C til 38,0 °C
Navn note 97%
Farve Hvid eller farveløs
Fysisk form Klæbende krystallinsk pulver eller krystaller
Mængde 2.5 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 96% min. (Iodimetri)
Tæthed 2.7100g/mL
Lineær formel SnCl2·2H2O
Fieser 01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,480; 13,298; 15,309; 16,68
Merck Index 15, 8910
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1187 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkalier og HCL, opløselig i vinsyre, alkohol, ethylacetat og iseddikesyre
Formel vægt 225.63
Procent renhed 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tin(II) chloride dihydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H290-Kan ætse metaller.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.