Få mere at vide
Tin(II)chlorid, vandfrit, 99% min
Artikelnummer. 11394947
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394947 1 kg 1kg
11314957 250 g 250g
11304957 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041960.A1
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7772-99-8 | Cl2Sn | 189,61 g/mol
Tin(II)chlorid anvendes i vid udstrækning som et reduktionsmiddel i organisk syntese, for eksempel omdannelse af quinoner til hydroquinoner, nitroaromatiske forbindelser til aromatiske aminer og i Stephen-reduktion. Det virker som et antislammiddel og en stabilisator. Det kan bruges til at reducere visse metalsalte til metaller, fortinning og i analytisk kemi til at teste kviksølvioner. Det bruges også som bejdsemiddel i tekstilfarvning og som katalysator ved fremstilling af polymælkesyre. Det bruges som et fødevaretilsætningsstof, hvor det tjener som en antioxidant og et farveretentionsmiddel. Det kan bruges til kondensation af arylaldehyder med cyclohexan-1,3-dioner til at syntetisere xanthener. Det katalyserer direkte omdannelse af aldehyder til beta-keto-estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-99-8
Molekylær formel Cl2Sn
Molekylvægt (g/mol) 189.61
MDL nummer MFCD00011241
InChI nøgle AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Stannous chloride
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
SMIL [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Tekniske data
Kogepunkt 652 °C
Kemisk navn eller materiale Tin(II) chloride, anhydrous
Smeltepunkt 247 °C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99% min
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkalier, alkohol, methy lethylketon, methylacetat og acetone.
IUPAC navn λ²-tin(2+)-dichlorid
Formel vægt 189.62
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Tæthed 3.95