Få mere at vide
Tin(II) chloride, anhydrous, 99% min
Produktkod. 11304957
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek
1kg
250g
5kg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11304957
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 041960.A7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7772-99-8 | Cl2Sn | 189.61 g/mol
Tin(II)chlorid anvendes i vid udstrækning som et reduktionsmiddel i organisk syntese, for eksempel omdannelse af quinoner til hydroquinoner, nitroaromatiske forbindelser til aromatiske aminer og i Stephen-reduktion. Det virker som et antislammiddel og en stabilisator. Det kan bruges til at reducere visse metalsalte til metaller, fortinning og i analytisk kemi til at teste kviksølvioner. Det bruges også som bejdsemiddel i tekstilfarvning og som katalysator ved fremstilling af polymælkesyre. Det bruges som et fødevaretilsætningsstof, hvor det tjener som en antioxidant og et farveretentionsmiddel. Det kan bruges til kondensation af arylaldehyder med cyclohexan-1,3-dioner til at syntetisere xanthener. Det katalyserer direkte omdannelse af aldehyder til beta-keto-estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7772-99-8
Molekylær formel Cl2Sn
Molekylvægt (g/mol) 189.61
MDL nummer MFCD00011241
InChI nøgle AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Stannous chloride
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
SMIL [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Specifications
Kogepunkt 652°C
Kemisk navn eller materiale Tin(II) chloride, anhydrous
Smeltepunkt 247°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 99% min
Opløselighedsinformation Soluble in water,alkalies,alcohol,methy lethyl ketone,methyl acetate,and acetone.
IUPAC navn dichlorotin
Formel vægt 189.62
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Tæthed 3.95