Få mere at vide
Tin(II)chlorid, vandfrit, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Tin(II)chlorid anvendes i vid udstrækning som et reduktionsmiddel i organisk syntese, for eksempel omdannelse af quinoner til hydroquinoner, nitroaromatiske forbindelser til aromatiske aminer og i Stephen-reduktion. Det kan bruges til at reducere visse metalsalte til metaller, fortinning, analytisk testning af kviksølvioner, dannelse af sølvspejle og metal-metalbindinger. Det bruges også til fortinning, som bejdsemiddel ved tekstilfarvning og som katalysator ved fremstilling af polymælkesyre. Yderligere bruges det som et fødevaretilsætningsstof, hvor det tjener som en antioxidant og et farveretentionsmiddel. Det kan bruges til kondensation af arylaldehyder med cyclohexan-1,3-dioner til at syntetisere xanthener. Det katalyserer direkte omdannelse af aldehyder til beta-keto-estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tin(II)chlorid er meget udbredt som reduktionsmiddel i organisk syntese, for eksempel omdannelse af quinoner til hydroquinoner, nitroaromater til aromatiske aminer og i Stephen-reduktion. Det kan bruges til at reducere visse metalsalte til metaller, fortinning, analytisk testning af kviksølvioner, dannelse af sølvspejle og metal-metalbindinger. Det bruges også til fortinning, som bejdsemiddel ved tekstilfarvning og som katalysator ved fremstilling af polymælkesyre. Yderligere bruges det som et fødevaretilsætningsstof, hvor det tjener som en antioxidant og et farveretentionsmiddel. Det kan bruges til kondensation af arylaldehyder med cyclohexan-1,3-dioner til at syntetisere xanthener. Det katalyserer direkte omdannelse af aldehyder til beta-keto-estere.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, acetone, ether og tetrahydrofuran. Uopløseligt i xylen.
Bemærkninger
Tin(II)chlorid er meget letopløseligt i koldt vand. Hvis mængden af vand stiger eller ved varm tilstand, hydrolyseres det og danner et uopløseligt hydroxidderivat.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 652°C |
| Kemisk navn eller materiale | Tin(II) chloride |
| Smeltepunkt | 247°C |
| Navn note | anhydrous |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,8783 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethanol,acetone,ether and tetrahydrofuran. Insoluble in xylene. |
| Formel vægt | 189.62 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tin(II) chloride, anhydrous
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Stannous chloride