Få mere at vide
Tin(II)chlorid, 98%, vandfrit, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 652.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Tin(II) chloride |
| Smeltepunkt | 246.0°C |
| Navn note | 98% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fine Crystalline Powder or Flakes |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 97.5 to 102.5% (Iodimetry) |
| Lineær formel | SnCl2 |
| Fieser | 01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,521; 13,88; 15,138; 16,68; 17,334 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tin(II) chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H290-Kan ætse metaller.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.