Få mere at vide
Tin(II)chlorid, 98 %, vandfri
Artikelnummer. 10572791 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10572791 100 g Glasflaske 100g
10512991 25 g Glasflaske 25g
10664702 500 g Glasflaske 500g
10308253 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10572791 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196981000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 7772-99-8 | Cl2Sn | 189,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-99-8
Molekylær formel Cl2Sn
Molekylvægt (g/mol) 189.61
MDL nummer MFCD00011241
InChI nøgle AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Stannous chloride
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
SMIL [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Tekniske data
Kogepunkt 652,0 °C
Kemisk navn eller materiale Tin(II) chloride
Smeltepunkt 246,0 °C
Navn note 98%
Farve Hvid
Fysisk form Fine Crystalline Powder or Flakes
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 97,5 til 102,5 % (jodimetri)
Lineær formel SnCl2
Fieser 01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,521; 13,88; 15,138; 16,68; 17,334
Merck Index 15, 8910
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: i vand: 2700 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkalier, opløselig i vinsyre, alkohol, acetone, ether, methylacetat, methylethylketon og isobutyl, alkohol
IUPAC navn dichlorotin
Formel vægt 189.6
Procent renhed 98%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 3.95
Tæthed 3.9500g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(II) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.